p-Toluolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tosylchlorid, 4-Toluolsulfonylchlorid, Toluol-4-sulfonsäurechlorid, p-Toluolsulfonsäurechlorid, 4-Toluolsulfonsäurechlorid, 4-Methylbenzolsulfonsäurechlorid, Toluol-4-sulfonylchlorid
240877-100G
240877-500G
240877-5G
SIAL240877-100GEA
122
EUR
SIAL240877-100G
SIAL240877-500G
SIAL240877-5G
p-Toluolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
p-Toluolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₇ClO₂S Molecular Weight: 190,65 g/mol Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 67 °C Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 128 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007450 CAS-Nummer: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,09612 |