Toluol-2-sulfonamid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Toluol-2-sulfonsäureamid, o-Toluolsulfonsäureamid, 2-Methylbenzolsulfonsäureamid
B20544.09 B20544.18
B20544.09EA 43.6 EUR
B20544.09 B20544.18
Toluol-2-sulfonamid ≥99%
Toluol-2-sulfonamid
Purity: 99% CAS No.: 88-19-7 Molecular Formula: C7H9NO2S Formula Weight: 171.22 Flash Point: 178°(352°F) Melting Point: 156° Boiling Point: 210°/1mm Beilstein Reference: 1102362 MDL No.: MFCD00007934
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171,22 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 156 °C
Flammpunkt: 178 °C (352 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007934
CAS-Nummer: 88-19-7
EINECS: 201-808-0