Toluol-2-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Toluol-2-sulfonsäureamid, o-Toluolsulfonsäureamid, 2-Methylbenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
257990-100G
257990-25G
SIAL257990-100GEA
186
EUR
SIAL257990-100G
SIAL257990-25G
Toluol-2-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Toluol-2-sulfonamid
Formel:
C₇H₉NO₂S Molecular Weight: 171,22 g/mol Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 155…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007934 CAS-Nummer: 88-19-7 EINECS: 201-808-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...