Toluol-4-sulfonamid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
p-Toluolsulfonsäureamid, Toluol-4-sulfonsäureamid, 4-Methylbenzolsulfonsäureamid
147690010
147692500
147690050
ACRO147690010EA
79.5
EUR
ACRO147690010
ACRO147692500
ACRO147690050
Toluol-4-sulfonamid 99%
Toluol-4-sulfonamid
Formel:
C₇H₉NO₂S Siedepunkt: 221 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 136…140 °C Flammpunkt: 202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011692 CAS-Nummer: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136 to 140 °C |
HPLC | ≥98.5 % |