Toluol-4-sulfonamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Toluolsulfonsäureamid, Toluol-4-sulfonsäureamid, 4-Methylbenzolsulfonsäureamid
A12156.0C
A12156.0E
A12156.30
A12156.36
A12156.0CEA
438
EUR
A12156.0C
A12156.0E
A12156.30
A12156.36
Toluol-4-sulfonamid ≥98%
Toluol-4-sulfonamid
Purity: 98+%
CAS No.: 70-55-3
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Flash Point: 202°(395°F)
Melting Point: 136-139°
Boiling Point: 221°/10mm
Beilstein Reference: 472689
MDL No.: MFCD00011692
Formel:
C₇H₉NO₂S Molecular Weight: 171.22 g/mol Siedepunkt: 221 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 136…139 °C Flammpunkt: 202 °C (395 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011692 CAS-Nummer: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |