Toluol-4-sulfonamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08230.0100
8.08230.1000
8.08230.9025
8.08230.0100EA
26.9
EUR
8.08230.0100
8.08230.1000
8.08230.9025
Toluol-4-sulfonamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Toluol-4-sulfonamid
Formel:
C₇H₉NO₂S Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 136…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011692 CAS-Nummer: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 3200 mg/l (25 °C) |
Melting Point | 136 - 138 °C |
Molar Mass | 171.21 g/mol |
Boiling Point | 220 - 222 °C (13 hPa) |
Flash Point | 202 °C |