Toluol-4-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Toluolsulfonsäureamid, Toluol-4-sulfonsäureamid, 4-Methylbenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
105902-1KG 105902-250G
SIAL105902-1KGEA 98.4 EUR
SIAL105902-1KG SIAL105902-250G
Toluol-4-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Toluol-4-sulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171,22 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011692
CAS-Nummer: 70-55-3
EINECS: 200-741-1