p-Toluolsulfonsäurehydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Toluolsulfonsäurehydrazid, 4-Methylbenzolsulfonohydrazid, 4-Methylbenzolsulfonsäurehydrazid, Toluol-4-sulfonsäurehydrazid, Toluol-4-sulfonohydrazid, 4-Methylbenzolsulfonhydrazid, 4-Methylphenylsulfonsäurehydrazid
A13529.14
A13529.22
A13529.36
A13529.14EA
36.7
EUR
A13529.14
A13529.22
A13529.36
p-Toluolsulfonsäurehydrazid ≥98%
p-Toluolsulfonsäurehydrazid
Purity: 98%
CAS No.: 1576-35-8
Molecular Formula: C7H10N2O2S
Formula Weight: 186.23
Melting Point: 108-111°
Beilstein Reference: 610130
UN No.: 3226
MDL No.: MFCD00007588
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S Molecular Weight: 186.23 g/mol Siedepunkt: 332 Schmelzpunkt: 108…111 °C Dichte: 1.4 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007588 CAS-Nummer: 1576-35-8 EINECS: 216-407-3 UN: 3226 ADR: 4.1 II |