p-Toluolsulfonsäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Toluolsulfonsäurehydrazid, 4-Methylbenzolsulfonohydrazid, 4-Methylbenzolsulfonsäurehydrazid, Toluol-4-sulfonsäurehydrazid, Toluol-4-sulfonohydrazid, 4-Methylbenzolsulfonhydrazid, 4-Methylphenylsulfonsäurehydrazid
132004-100G 132004-25G 132004-500G
SIAL132004-100GEA 91.1 EUR
SIAL132004-100G SIAL132004-25G SIAL132004-500G
p-Toluolsulfonsäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
p-Toluolsulfonsäurehydrazid
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
Molecular Weight: 186.23 g/mol
Siedepunkt: 332
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007588
CAS-Nummer: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3