Ethyltoluol-4-sulfonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylbenzolsulfonsäureethylester, Toluol-4-sulfonsäureethylester, Ethyl p-toluolsulfonat, p-Toluolsulfonsäureethylester
147230010 147232500 147230500
ACRO147230010EA 172 EUR
ACRO147230010 ACRO147232500 ACRO147230500
Ethyltoluol-4-sulfonat 98%
Ethyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₉H₁₂O₃S
Molecular Weight: 200.26 g/mol
Siedepunkt: 158…162 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1.174 g/cm³
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009100
CAS-Nummer: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
Merck Index: 13,03889
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %