Ethyltoluol-4-sulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylbenzolsulfonsäureethylester, Toluol-4-sulfonsäureethylester, Ethyl p-toluolsulfonat, p-Toluolsulfonsäureethylester
B24658.0B B24658.18 B24658.30 B24658.PG
B24658.0BEA 181 EUR
B24658.0B B24658.18 B24658.30 B24658.PG
Ethyltoluol-4-sulfonat ≥98%
Ethyltoluol-4-sulfonat
Purity: 98% CAS No.: 80-40-0 Molecular Formula: C9H12O3S Formula Weight: 200.26 Flash Point: 157°(314°F) Refractive Index: 1.5110 Melting Point: 29-34° Boiling Point: 221° Beilstein Reference: 611213 Merck Reference: 14,3858 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00009100
Formel: C₉H₁₂O₃S
Molecular Weight: 200,26 g/mol
Siedepunkt: 221 °C
Schmelzpunkt: 29…34 °C
Dichte: 1,170
Flammpunkt: 157 °C (314 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009100
CAS-Nummer: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3858