Ethyltoluol-4-sulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Methylbenzolsulfonsäureethylester, Toluol-4-sulfonsäureethylester, Ethyl p-toluolsulfonat, p-Toluolsulfonsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000 8.08332.9025 8.08332.9010
8.08332.0100EA 40.9 EUR
8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000 8.08332.9025 8.08332.9010
Ethyltoluol-4-sulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₉H₁₂O₃S
Molecular Weight: 200,26 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,174 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009100
CAS-Nummer: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03889

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1.24 g/l (25 °C)
Melting Point 30 - 32 °C
Molar Mass 200.25 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (14 °C)
Flash Point 158 °C
Density 1.174 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR