Ethyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Methylbenzolsulfonsäureethylester, Toluol-4-sulfonsäureethylester, Ethyl p-toluolsulfonat, p-Toluolsulfonsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

104256-1KG 104256-250G 104256-50G
SIAL104256-1KGEA 208 EUR
SIAL104256-1KG SIAL104256-250G SIAL104256-50G
Ethyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Ethyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₉H₁₂O₃S
Molecular Weight: 200,26 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,174 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009100
CAS-Nummer: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03889

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR