Methyltoluol-4-sulfonat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl p-toluolsulfonat, 4-Methylbenzolsulfonsäuremethylester, Toluol-4-sulfonsäuremethylester, p-Toluolsulfonsäuremethylester
170101000 170105000 170100025
ACRO170101000EA 23 EUR
ACRO170101000 ACRO170105000 ACRO170100025
Methyltoluol-4-sulfonat 97%
Methyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₈H₁₀O₃S
Molecular Weight: 186.23 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 24…30 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008417
CAS-Nummer: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Melting point 24 to 30°C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 %
Titration excess NaOH 96.0 to 104.0 %