Methyltoluol-4-sulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl p-toluolsulfonat, 4-Methylbenzolsulfonsäuremethylester, Toluol-4-sulfonsäuremethylester, p-Toluolsulfonsäuremethylester
A10881.0B A10881.30
A10881.0BEA 111 EUR
A10881.0B A10881.30
Methyltoluol-4-sulfonat ≥98%
Methyltoluol-4-sulfonat
Purity: 98% CAS No.: 80-48-8 Molecular Formula: C8H10O3S Formula Weight: 186.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 152°(305°F) Refractive Index: 1.5185 Melting Point: 24-28° Boiling Point: 140°/20mm Beilstein Reference: 609209 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00008417
Formel: C₈H₁₀O₃S
Molecular Weight: 186.23 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 24…28 °C
Dichte: 1.234
Flammpunkt: 152 °C (305 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008417
CAS-Nummer: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable