Methyltoluol-4-sulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyl p-toluolsulfonat, 4-Methylbenzolsulfonsäuremethylester, Toluol-4-sulfonsäuremethylester, p-Toluolsulfonsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
8.08333.0100EA 27.6 EUR
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
Methyltoluol-4-sulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₈H₁₀O₃S
Molecular Weight: 186,23 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008417
CAS-Nummer: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 186.23 g/mol
Boiling Point 292 °C (1013 hPa)
Flash Point 130 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Synonyms p-Toluenesulfonic acid methyl ester
Hill Formula C8H10O3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3CH3