Natriumtoluol-4-sulfonat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methylbenzolsulfonsäure Natriumsalz, p-Toluolsulfonsäure Natriumsalz, Toluol-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium p-toluolsulfonat
421231000
421235000
ACRO421231000EA
61.8
EUR
ACRO421231000
ACRO421235000
Natriumtoluol-4-sulfonat
Natriumtoluol-4-sulfonat
Formel:
C₇H₇NaO₃S Molecular Weight: 194.19 g/mol Schmelzpunkt: >400 °C Flammpunkt: >500 °C |
MDL:
MFCD00798566 CAS-Nummer: 657-84-1 EINECS: 211-522-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration after Ion exchange | ≥97.5 % |
Titration with TBAH | ≥98.0 % |