Butylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B90203-100ML B90203-25ML B90203-500ML
SIALB90203-100MLEA 83.7 EUR
SIALB90203-100ML SIALB90203-25ML SIALB90203-500ML
Butylbenzol, Sigma-Aldrich®
Butylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009463
CAS-Nummer: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01548