n-Hexylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Phenylhexane, Hexylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P25701-100G P25701-25G
SIALP25701-100GEA 189 EUR
SIALP25701-100G SIALP25701-25G
n-Hexylbenzol, Sigma-Aldrich®
n-Hexylbenzol
Formel: C₁₂H₁₈
Molecular Weight: 162,27 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,8666 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009526
CAS-Nummer: 1077-16-3
EINECS: 214-070-7
UN: 3082
ADR: 9,III