Toluol 99,30%, Laborreagens
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Anisen, Methylbenzol, Methylbenzen, Toluen, Retinnaphtha, Phenylmethan
179965-10L
179965-1L
179965-2.5L
179965-6X1L
179965-10LEA
341.63
EUR
179965-10L
179965-1L
179965-2.5L
179965-6X1L
Toluol 99,30%, Laborreagens
Toluol
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 635760
Formel:
C₆H₅CH₃ Molecular Weight: 92.14 g/mol Siedepunkt: 110.6 °C Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3 II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.3 % |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Refractive Index | n20/D 1.496 (lit.) |
Autoignition Temperature | 997 °F |
Vapor Pressure | 22 mmHg ( 20 °C) |