Octylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Phenyloctane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
113190-100G 113190-25G 113190-5G
SIAL113190-100GEA 263 EUR
SIAL113190-100G SIAL113190-25G SIAL113190-5G
Octylbenzol, Sigma-Aldrich®
Octylbenzol
Formel: C₁₄H₂₂
Molecular Weight: 190,33 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,8562 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009564
CAS-Nummer: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1