Pentylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Phenylpentane, Amylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
113174-100G 113174-25G
SIAL113174-100GEA 268 EUR
SIAL113174-100G SIAL113174-25G
Pentylbenzol, Sigma-Aldrich®
Pentylbenzol
Formel: C₁₁H₁₆
Molecular Weight: 148.25 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 0.8594 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009502
CAS-Nummer: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,00604