Propylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
P52407-100ML P52407-25ML P52407-500ML
SIALP52407-100MLEA 61.8 EUR
SIALP52407-100ML SIALP52407-25ML SIALP52407-500ML
Propylbenzol, Sigma-Aldrich®
Propylbenzol
Formel: C₉H₁₂
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009377
CAS-Nummer: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08029