Tetradecylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
A19988.06 A19988.14
A19988.06EA 37 EUR
A19988.06 A19988.14
Tetradecylbenzol ≥97%
Tetradecylbenzol
Purity: 97% CAS No.: 1459-10-5 Molecular Formula: C6H5(CH2)13CH3 Formula Weight: 274.49 Refractive Index: 1.4856 Melting Point: 9° Boiling Point: 196°/6mm MDL No.: MFCD00015080
Formel: C₂₀H₃₄
Molecular Weight: 274,49 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 0,8565
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015080
CAS-Nummer: 1459-10-5
EINECS: 215-950-3