1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Ethinyl-4-tert-butylbenzol, (4-tert-Butylphenyl)acetylen, 4-Ethinyl-1-tert-butylbenzol, (4-tert-Butylphenyl)ethin, 4-tert-Butyl-1-ethinylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
593001-25G
593001-5G
SIAL593001-25GEA
241
EUR
SIAL593001-25G
SIAL593001-5G
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol
Formel:
C₁₂H₁₄ Molecular Weight: 158,24 g/mol |
MDL:
MFCD00190197 CAS-Nummer: 772-38-3 UN: 3082 ADR: 9,III |