1-Pentyl-4-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Pentyl-1-ethinylbenzol, (4-Pentylphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-pentylbenzol, 4-Ethinyl-1-pentylbenzol, (4-Pentylphenyl)ethin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
457477-10G
457477-1G
SIAL457477-10GEA
101
EUR
SIAL457477-10G
SIAL457477-1G
1-Pentyl-4-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Pentyl-4-ethinylbenzol
Formel:
C₁₃H₁₆ Molecular Weight: 172,27 g/mol |
MDL:
MFCD00173884 CAS-Nummer: 79887-10-8 |