1-Propyl-4-ethinylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Propylphenyl)ethin, 4-Propyl-1-ethinylbenzol, 1-Ethinyl-4-propylbenzol, 4-Ethinyl-1-propylbenzol, (4-Propylphenyl)acetylen
B25065.06 B25065.14
B25065.06EA 82.3 EUR
B25065.06 B25065.14
1-Propyl-4-ethinylbenzol ≥97%
1-Propyl-4-ethinylbenzol
Purity: 97% CAS No.: 62452-73-7 Molecular Formula: C11H12 Formula Weight: 144.22 Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.5340 Boiling Point: 205° MDL No.: MFCD00173886
Formel: C₁₁H₁₂
Molecular Weight: 144.22 g/mol
Siedepunkt: 205 °C
Dichte: 0.91
Flammpunkt: 67 °C (153 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173886
CAS-Nummer: 62452-73-7