2-Brombenzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2-Bromophenyl)(phenyl)methanone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

682926-1G 682926-5G
SIAL682926-1GEA 30.2 EUR
SIAL682926-1G SIAL682926-5G
2-Brombenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzophenon
Formel: C₁₃H₉BrO
Molecular Weight: 261,12 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42 °C
Dichte: 1,4309 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00032462
CAS-Nummer: 13047-06-8
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR