3-Brombenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: m-Brombenzophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
519561-5G
SIAL519561-5GEA 186 EUR
SIAL519561-5G
3-Brombenzophenon, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzophenon
Formel: C₁₃H₉BrO
Molecular Weight: 261.12 g/mol
Siedepunkt: 355
Schmelzpunkt: 74.5…77.5 °C
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00672015
CAS-Nummer: 1016-77-9
EINECS: 213-808-5