4-Brombenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
p-Brombenzophenon
A14755.14
A14755.22
A14755.30
A14755.14EA
38.4
EUR
A14755.14
A14755.22
A14755.30
4-Brombenzophenon ≥98%
4-Brombenzophenon
Purity: 98%
CAS No.: 90-90-4
Molecular Formula: C13H9BrO
Formula Weight: 261.12
Odour: Odourless
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 350°
Beilstein Reference: 1910182
MDL No.: MFCD00000103
Formel:
C₁₃H₉BrO Molecular Weight: 261,12 g/mol Siedepunkt: 350 °C Schmelzpunkt: 79…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000103 CAS-Nummer: 90-90-4 EINECS: 202-024-9 |