4-Brombenzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: p-Brombenzophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B58601-100G B58601-25G
SIALB58601-100GEA 69.2 EUR
SIALB58601-100G SIALB58601-25G
4-Brombenzophenon, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzophenon
Formel: C₁₃H₉BrO
Molecular Weight: 261,12 g/mol
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…82 °C
MDL: MFCD00000103
CAS-Nummer: 90-90-4
EINECS: 202-024-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR