Bromthymolblau, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein, BTB
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
114413-25G 114413-5G
SIAL114413-25GEA 204 EUR
SIAL114413-25G SIAL114413-5G
Bromthymolblau, Sigma-Aldrich®
Bromthymolblau
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Molecular Weight: 624.39 g/mol
Schmelzpunkt: 204…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430