Bromphenolblau
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein
A18469.18EA 79.5 EUR
A18469.18 A18469.09
Bromphenolblau
Bromphenolblau
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Molecular Weight: 669,97 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 270 °C (Zersetzung)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 14,1444