Bromphenolblau ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.08122.0005 1.08122.0025
1.08122.0005EA 70.2 EUR
1.08122.0005 1.08122.0025
Bromphenolblau ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Bromphenolblau
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Molecular Weight: 669,97 g/mol
Schmelzpunkt: 273 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 273 °C (decomposition)
Molar Mass 669.96 g/mol
Bulk Density 730 kg/m3