Bromkresolgrün ACS, Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthaleinBCG
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.08121.0025EA 623 EUR
1.08121.0025 1.08121.0001 1.08121.0005
Bromkresolgrün ACS, Reag. Ph. Eur.
Bromkresolgrün
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Molecular Weight: 698,02 g/mol
Schmelzpunkt: 217…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 217 - 218 °C
Molar Mass 698.02 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3