Bromkresolgrün, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein, BCG
17470-25G 17470-5G
SIAL17470-25GEA 359 EUR
SIAL17470-25G SIAL17470-5G
Bromkresolgrün, Sigma-Aldrich®
Bromkresolgrün
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Molecular Weight: 698,02 g/mol
Schmelzpunkt: 217…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM