Bromkresolpurpur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
A19530.09 A19530.18
A19530.09EA 38.2 EUR
A19530.09 A19530.18
Bromkresolpurpur
Bromkresolpurpur
CAS No.: 115-40-2 Molecular Formula: C21H16Br2O5S Formula Weight: 540.24 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 359618 Merck Reference: 14,1387 MDL No.: MFCD00011681
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Molecular Weight: 540.23 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371