Bromkresolpurpur ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03025.0005
1.03025.0025
1.03025.0500
1.03025.0005EA
71.4
EUR
1.03025.0005
1.03025.0025
1.03025.0500
Bromkresolpurpur ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Bromkresolpurpur
Formel:
C₂₁H₁₆Br₂O₅S Molecular Weight: 540,23 g/mol Schmelzpunkt: 242 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011681 CAS-Nummer: 115-40-2 EINECS: 204-087-8 Merck Index: 13,01371 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 242 °C |
Molar Mass | 540.22 g/mol |
Bulk Density | 515 kg/m3 |