Bromkresolpurpur, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
114375-25G
114375-5G
SIAL114375-25GEA
200
EUR
SIAL114375-25G
SIAL114375-5G
Bromkresolpurpur, Sigma-Aldrich®
Bromkresolpurpur
Formel:
C₂₁H₁₆Br₂O₅S Molecular Weight: 540,23 g/mol Schmelzpunkt: 242 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011681 CAS-Nummer: 115-40-2 EINECS: 204-087-8 Merck Index: 13,01371 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...