2-Chlorbenzophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: o-Chlorbenzophenon
A15867.14 A15867.22
A15867.14EA 43.5 EUR
A15867.14 A15867.22
2-Chlorbenzophenon ≥99%
2-Chlorbenzophenon
Purity: 99+% CAS No.: 5162-03-8 Molecular Formula: C13H9ClO Formula Weight: 216.67 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 330° Beilstein Reference: 1869594 MDL No.: MFCD00000558
Formel: C₁₃H₉ClO
Molecular Weight: 216.67 g/mol
Siedepunkt: 330 °C
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000558
CAS-Nummer: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9