3-Chlorbenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
m-Chlorobenzophenone
B23085.06
B23085.14
B23085.22
B23085.06EA
31.9
EUR
B23085.06
B23085.14
B23085.22
3-Chlorbenzophenon ≥98%
3-Chlorbenzophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 1016-78-0
Molecular Formula: C13H9ClO
Formula Weight: 216.67
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 1869822
Formel:
C₁₃H₉ClO Molecular Weight: 216,67 g/mol Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 81…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009816 CAS-Nummer: 1016-78-0 EINECS: 213-809-0 |