4-Chlorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Chlorobenzophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C25007-100G C25007-5G
SIALC25007-100GEA 48.6 EUR
SIALC25007-100G SIALC25007-5G
4-Chlorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
4-Chlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉ClO
Molecular Weight: 216,67 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000622
CAS-Nummer: 134-85-0
EINECS: 205-160-7