Chlorphenolrot
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2-chlorphenol]-S,S-dioxid, 3′,3′′-Dichlorphenolsulfonphthalein
B21623.06
B21623.14
B21623.06EA
40.7
EUR
B21623.06
B21623.14
Chlorphenolrot
Chlorphenolrot
CAS No.: 4430-20-0
Molecular Formula: C19H12Cl2O5S
Formula Weight: 432.28
Beilstein Reference: 354053
MDL No.: MFCD00005877
Formel:
C₁₉H₁₂Cl₂O₅S Schmelzpunkt: ∼261 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005877 CAS-Nummer: 4430-20-0 EINECS: 224-619-2 |