2,2-Diphenylpropiononitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Diphenylpropionitrile
A17991.06 A17991.09
A17991.06EA 25.6 EUR
A17991.06 A17991.09
2,2-Diphenylpropiononitril ≥97%
2,2-Diphenylpropiononitril
Purity: 97% CAS No.: 5558-67-8 Molecular Formula: C15H13N Formula Weight: 207.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5720 Boiling Point: 144-145°/2mm Beilstein Reference: 1955952 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001846
Formel: (C₆H₅)₂C(CN)CH₃
Siedepunkt: 144…145 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,108
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001846
CAS-Nummer: 5558-67-8
EINECS: 226-925-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III