2,2-Diphenylpropiononitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2,2-Diphenylpropionitrile
001097-25G 001097-1KG 001097-100G
FLUO001097-25GEA 97.2 EUR
FLUO001097-25G FLUO001097-1KG FLUO001097-100G
2,2-Diphenylpropiononitril
2,2-Diphenylpropiononitril
Formel: (C₆H₅)₂C(CN)CH₃
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0671 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001846
CAS-Nummer: 5558-67-8
EINECS: 226-925-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e27ce7e18aa15b0826d9325a7b9518b82352b767&vid=e27ce7e18aa15b0826d9325a7b9518b82352b767&prid=web&clid=SAPDAM