Benzophenon 99+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diphenylmethanon, Diphenylketon
219680500 219680010 219680050 219682500
ACRO219680500EA 23.8 EUR
ACRO219680500 ACRO219680010 ACRO219680050 ACRO219682500
Benzophenon 99+%, rein
Benzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 305,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003076
CAS-Nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥99.0 %