Benzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Diphenylmethanon, Diphenylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01801.0005
8.01801.0250
8.01801.1000
8.01801.9050
8.01801.0005EA
24.7
EUR
8.01801.0005
8.01801.0250
8.01801.1000
8.01801.9050
Benzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀O Molecular Weight: 182,22 g/mol Siedepunkt: 305,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 47…49 °C Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003076 CAS-Nummer: 119-61-9 EINECS: 204-337-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,01099 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.14 g/l (25 °C) |
Melting Point | 47 - 49 °C |
Molar Mass | 182.22 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 304 - 306 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.004 hPa (20 °C) |
Flash Point | 150 °C |
Density | 1.1 g/cm3 (25 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |