2-Aminobenzophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Aminobenzophenon
A12580.09 A12580.18 A12580.30
A12580.09EA 38.2 EUR
A12580.09 A12580.18 A12580.30
2-Aminobenzophenon 98%
2-Aminobenzophenon
Purity: 98% CAS No.: 2835-77-0 Molecular Formula: C13H11NO Formula Weight: 197.24 Flash Point: 240°(464°F) Melting Point: 105-108° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 743425 MDL No.: MFCD00007713
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molecular Weight: 197,24 g/mol
Siedepunkt: 280 °C
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 240 °C (464 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007713
CAS-Nummer: 2835-77-0
EINECS: 220-613-9