3-Aminobenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: m-Aminobenzophenon
013110-5G 013110-25G
FLUO013110-5GEA 79.2 EUR
FLUO013110-5G FLUO013110-25G
3-Aminobenzophenon
3-Aminobenzophenon
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molecular Weight: 197.24 g/mol
MDL: MFCD00017103
CAS-Nummer: 2835-78-1
EINECS: 220-614-4