4-Methoxybenzophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: p-Methoxybenzophenon4-Benzoylanisol
ACRO125740250EA 26.7 EUR
ACRO125740250 ACRO125741000
4-Methoxybenzophenon 97%
4-Methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008403
CAS-Nummer: 611-94-9
EINECS: 210-285-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥96.0 %